Merck
608491
Sigma-Aldrich
カルバマゼピン-(カルボキサミド-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC14H1215NNO
CAS番号:
分子量:
238.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
191-192 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][13C](=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i15+1,16+1
InChI Key
FFGPTBGBLSHEPO-IIJSWMDNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
608491-VAR:
608491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)