Merck
608858
Sigma-Aldrich
Propylamine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH215NH2
CAS番号:
分子量:
60.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
形状
solid
bp
48 °C
mp
-83 °C
密度
0.731 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCC[15NH2]
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i4+1
InChI Key
WGYKZJWCGVVSQN-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
608858-BULK:
608858-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)