Merck
630675
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-benzoic acid
99 atom % 13C, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3OC6H4COOH
CAS番号:
分子量:
156.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
形状
solid
mp
183-184 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3
InChI Key
ZEYHEAKUIGZSGI-KQORAOOSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630675-VAR:
630675-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)