Merck
631248
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzimidazole
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClN2
CAS番号:
分子量:
152.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
118-122 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631248-1G:
631248-BULK:
631248-VAR:
631248-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)