Merck
703826
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1H-ベンゾイミダゾール
97%
別名:
2-ブロモ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
191-196 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
703826-VAR:
703826-1G:
703826-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)