Merck
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-アミノエチル)ベンゾイミダゾール 二塩酸塩
97%
別名:
1H-ベンゾイミダゾール-2-エタンアミン, 2-(1H-ベンゾイミダゾール-2-イル)エチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
234.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
InChI Key
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657875-VAR:
657875-BULK:
657875-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)