Merck
165638
Sigma-Aldrich
2-(アミノメチル)ベンゾイミダゾール 二塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
220.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
264 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.NCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H9N3.2ClH/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8;;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);2*1H
InChI Key
HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride was used in the synthesis of N-(benzimidazol-2-ylmethyl)iminodiacetic acid.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
165638-VAR:
165638-25G:
165638-BULK:
165638-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Six-co-ordinated vanadium-(IV) and-(V) complexes of benzimidazole and pyridyl containing ligands.
Crans DC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 16, 1799-1812 (1997)
Ganesan Kumaravel et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 1303-1317 (2018-09-24)
This work deals with a series of biologically important novel transition metal(II) Schiff base chelates containing terpyridine. Benzimidazole, a moiety found in broad spectrum of drugs is espoused in a Schiff base ligand system. Eight such metal(II) complexes are designed