アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
211-215 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
InChI Key
YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642681-5G:
642681-VAR:
642681-25G:
642681-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thangaraj Anand et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(22), 11839-11845 (2019-05-23)
A new optical chemosensor N1 was designed and synthesized by condensing 4-chloro-7-nitrobenzofurazan with 2-aminophenylbenzimidazole. In CH3OH : H2O (1 : 1, v/v) medium, sensor N1 exhibited high selectivity and sensitivity towards Cu2+ and Hg2+ ions by showing a distinct colour change from pale yellow