Merck
632147
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-ピリジンカルボキシアルデヒド
96%
別名:
2-ブロモ-3-ホルミルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
InChI Key
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632147-VAR:
632147-5G:
632147-BULK:
632147-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)