Merck
779636
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthaldehyde
≥96.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7BrO
CAS番号:
分子量:
235.08
Beilstein:
2613639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (T)
フォーム
crystals
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Brc1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
InChI Key
CYGUXEZVBLMVRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
779636-BULK:
779636-1G:
779636-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)