Merck
702390
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-メトキシベンズアルデヒド
97%
別名:
3-メトキシ-6-ブロモベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrO2
CAS番号:
分子量:
215.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
71-76 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
COc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
XNHKTMIWQCNZST-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702390-5G:
702390-VAR:
702390-1G:
702390-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)