Merck
565334
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-メチルベンズアルデヒド
technical grade
別名:
2-ブロモ-p-トルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH3)C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
solid
mp
30-35 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
InChI Key
MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • カルボニル化を伴うStilleカップリングとそれに続く異性化および分子内Heck反応
  • Knoevenagel縮合
  • N-(α-メチル-p-メトキシベンジル)イミノエステルの環化
  • イミン化および酸化的ヘテロ環化/カルボニル化
  • 分子内アミノ化
  • 芳香族アルデヒドによるアルケンの分子間および分子内ヒドロアシル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
565334-1G:
565334-BULK:
565334-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.