Merck
641669
Sigma-Aldrich
Nickel zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
別名:
Nickel zinc ferrite, Zinc nickel ferrite, Zinc nickel iron oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiZnFe4O4
CAS番号:
分子量:
411.46
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
<100 nm (BET)
密度
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni++].[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O.Zn
InChI Key
XGKOQBJLEIRRCP-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
641669-10G:4548173298795
641669-BULK:
641669-50G:4548173298788
641669-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[Embryotoxic action of nickel-zinc ferrite in body uptake by inhalation].
N N Govorunova et al.
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 79-80 (1984-05-01)
[Changes in the blood protein spectrum of white rats exposed to inhalational uptake of ferrites].
V D Aleshina et al.
Gigiena i sanitariia, (6)(6), 63-65 (1986-06-01)
P Majewski et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(26), 7961-7968 (2008-07-12)
We report on the spontaneous covalent growth of monomolecular adlayers on mixed nickel-zinc nanoferrite colloidal suspensions (ferrofluids). Synthesized nanoparticles were subjected to surface modification by means of acid chloride chemistry, leading to the formation of covalent bonds between the hydroxy
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.