Merck
641650
Sigma-Aldrich
Copper zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
別名:
Copper zinc ferrite, Zinc copper ferrite, Zinc copper iron oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuZnFe2O4
CAS番号:
分子量:
304.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
<100 nm (BET)
密度
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
InChI Key
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
641650-10G:4548173945033
641650-50G:4548173945040
641650-VAR:
641650-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5