Merck
644676
Sigma-Aldrich
5-メチルイソオキサゾール-3-カルボン酸
別名:
3-カルボキシ-5-メチルイソオキサゾール, 5-メチル-3-イソオキサゾールカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3
CAS番号:
分子量:
127.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
mp
106-110 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1cc(no1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • クリック/アザマイケル反応またはクリック/オリゴマーアルキルカルボジイミドエステル化反応
  • メラノーマ細胞におけるRafキナーゼ阻害剤としてのアミノピラゾールアミドの調製
  • 鎖式ヘテロ環形成を介した、トリフルオロメトキシフェニル(チアゾリル)ピロールとその他の複素環を有する多官能基化ピロールの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
644676-1G:
644676-BULK:
644676-VAR:
644676-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)