Merck
645605
Sigma-Aldrich
トリメチル(メチルシクロペンタジエニル)プラチナ(IV)
98%
別名:
MeCpPtMe3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H4CH3Pt(CH3)3
CAS番号:
分子量:
319.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
low-melting solid
反応適合性
core: platinum
mp
30-31 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
InChI Key
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメチル(メチルシクロペンタジエニル)白金(IV)は、白金の結晶性有機金属前駆体であり、マイクロエレクトロニクス、触媒、フォトニクス、化学センシングプロセスで使用されます。また、白金ナノ粒子を調製するための前駆体としても使用され、白金触媒の活性と安定性を高めるために粒子サイズを調整します。
アプリケーション
トリメチル(メチルシクロペンタジエニル)白金(IV)は次の用途で使用できます。
  • 原子層堆積法によって酸化タングステン表面に Pt を堆積するための前駆体として。これは、PEM 燃料電池のハイブリッド陽極触媒として機能します。
  • 太陽光水分解反応用の高性能で安定した Si 光電陰極の製造。
  • 高効率ガスセンサー用の TiO2 ナノチューブフィルム上に Pt ナノ粒子を堆積するための前駆体として。白金ナノ粒子は感度を大幅に向上させます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
645605-2G-PW:
645605-BULK:
645605-VAR:
645605-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electron induced surface reactions of the organometallic precursor trimethyl (methylcyclopentadienyl) platinum (IV).
The Journal of Physical Chemistry C, 113(6), 2487-2496 (2009)
Nanostructured Platinum Catalysts by Atomic-Layer Deposition for Solid-Oxide Fuel Cells
Advanced Energy Materials, 2(6), 651-654 (2012)
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。