Merck
646083
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC17H34O2
CAS番号:
分子量:
283.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
質量シフト
M+1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
InChI Key
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.0 °F
引火点(℃)
112.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
646083-BULK:
646083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)