Merck
722782
Sigma-Aldrich
trans, trans-9,12-オクタデカジエン酸-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
リノールエライジン酸-14,15,16,17,18-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C13H32O2
分子量:
285.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)