Merck
646229
Sigma-Aldrich
2'-デオキシシチジン-13C9,15N35'-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
13C and 15N Labeled 2′deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt solution, dCTP-13C9,15N3 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H1415N3Na2O13P3
分子量:
523.03
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+12
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
646229-VAR:
646229-25MG:
646229-10MG-PW:
646229-BULK:
646229-10MG:
646229-1MG-PW:
646229-25MG-PW:
646229-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)