同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
648612-1MG:
648612-1MG-PW:
648612-25MG:
648612-10MG-PW:
648612-BULK:
648612-25MG-PW:
648612-VAR:
648612-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)