Merck
648620
Sigma-Aldrich
2'-デオキシアデノシン-13C10,15N5-一リン酸 ナトリウム塩
≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
dAMP-13C10,15N5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H12Na215N5O6P
分子量:
390.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+15
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][13C]1([H])[13C@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O[13C@]1([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])[H]
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
648620-1MG-PW:
648620-10MG:
648620-25MG-PW:
648620-BULK:
648620-VAR:
648620-1MG:
648620-25MG:
648620-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)