Merck
900383
Sigma-Aldrich
2'-デオキシシチジン-13C9,15N3 5'-一リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
2′-Deoxy′5′-cytidylic-13C9,15N3 acid sodium salt solution, dCMP-13C9,15N3 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H1215N3Na2O7P
分子量:
363.08
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900383-1MG:
900383-10MG-PW:
900383-10MG:
900383-1MG-PW:
900383-25MG-PW:
900383-25MG:
900383-BULK:
900383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)