About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5O6P · H2O
CAS番号:
分子量:
349.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
148 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI Key
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
852198-VAR-A:
852198-BULK-A:
852198-1G-A:
852198-100MG-A:
この製品を見ている人はこちらもチェック