Merck
649171
Sigma-Aldrich
Poly(2-propylacrylic acid)
average Mn 20,000-80,000
別名:
2-Propylacrylic acid homopolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
average Mn 20,000-80,000
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(=C)CCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
pH-sensitive polymer for drug delivery.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
649171-VAR:
649171-100MG:
649171-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)