Merck
654981
Sigma-Aldrich
臭化ビスマス(III)
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
別名:
トリブロモビスムチン, 三臭化ビスマス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BiBr3
CAS番号:
分子量:
448.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリカ-ボネ-ト類や他のポリマ-材料の重要な前駆体である環状炭酸エステルの生成を触媒します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
654981-BULK:
654981-1G:
654981-1G-PW:
654981-VAR:
654981-5G-PW:
654981-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)