Merck
656658
Sigma-Aldrich
Ethane-d5 sulfonic acid
98 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2D5HO3S
分子量:
115.16
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
質量シフト
M+5
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/i1D3,2D2
InChI Key
CCIVGXIOQKPBKL-ZBJDZAJPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
656658-BULK:
656658-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)