Merck
658170
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 sulfide
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3S13CH3
CAS番号:
分子量:
64.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
38 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI Key
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
658170-VAR:
658170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)