Merck
658219
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロニコチン酸
97%
別名:
2,6-ジクロロピリジン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
192.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
140-143 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658219-5G:
658219-25G:
658219-1G:
658219-VAR:
658219-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)