Merck
658626
Sigma-Aldrich
tert-ブタノール-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
tert-ブチルアルコール-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)313COH
CAS番号:
分子量:
78.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
658626-BULK:
658626-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)