アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-99 °C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,7H2,1H3
InChI Key
UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
662704-BULK:
662704-250MG:
662704-1G:
662704-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)