アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.460
密度
1.416 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
CC(Br)C(C)=O
InChI
1S/C4H7BrO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
InChI Key
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-ブロモ-2-ブタノンは、次の物質を合成するための反応物として使用できます:
- 酸性条件下でのN-アセチルグアニジンとの反応による、N
- -(4,5-ジメチル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトアミド
- さまざまなアミドとの銀トリフラート触媒環化反応によるオキサゾール誘導体
- DBU存在下での3,5-ジブロモ-1,2,4-トリアゾールを用いた処理による2-ブロモ-5,6-ジメチル[1,3]オキサゾロ[3,2-b][1,2,4]トリアゾール
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
662747-BULK:
662747-VAR:
662747-1G:
662747-5G:
Synthesis of 2, 4-and 2, 4, 5-substituted oxazoles via a silver triflate mediated cyclization
Tetrahedron Letters, 55(27) (2014)
[1, 3] Oxazolo [3, 2-b][1, 2, 4] triazoles: a versatile synthesis of a novel heterocycle
Tetrahedron Letters, 51(30), 3907-3909 (2010)
Journal of combinatorial chemistry, 10(1), 118-122 (2007-12-28)
A microwave-assisted protocol was developed for the construction of di- and monosubstituted 2-aminoimidazoles. The two-step reaction involves the synthesis of N-(1H-imidazol-2-yl)acetamides from readily available alpha-haloketones and N-acetylguanidine, followed by deacetylation. Significant rate enhancement was observed for both steps of the