Merck
662860
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexyne
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
96.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.407
密度
0.728 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)CCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
InChI Key
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F
引火点(℃)
-7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
662860-5G:
662860-VAR:
662860-BULK:
662860-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)