Merck
665150
Sigma-Aldrich
エチル N-Boc-ピペリジン-4-カルボキシラート
97%
別名:
1-(tert-ブチルオキシカルボニル)イソニペコチン酸エチル, エチル 1-(tert-ブトキシカルボニル)-4-ピペリジンカルボキシラート, ピペリジン-1,4-ジカルボン酸1-tert-ブチルエステル4-エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO4
CAS番号:
分子量:
257.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.458
bp
120-135 °C/0.5 mmHg
密度
1.046 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
エステルのヘテロ環臭化物および塩化物とのパラジウム触媒α-アリール化に使用する基質で、例えば4-ピリジルピペリジニルエステルに誘導します
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
665150-5G:
665150-BULK:
665150-VAR:
665150-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)