Merck
667307
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-d9
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
分子量:
156.18
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)