Merck
656771
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸-15N,2,3,3,4,4-d5
97 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
分子量:
153.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
97 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)