Merck
673986
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(3aR,8aS)-(+)-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl)pyridine
≥94%
別名:
(3aR,3′aR,8aS,8′aS)-2,2′-(2,6-Pyridinediyl)bis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole, (3aR,8aS)-in-pybox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H19N3O2
CAS番号:
分子量:
393.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥94%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +386°, c = 1 in methylene chloride(lit.)
mp
284 °C (dec.)
官能基
ether
SMILES記法
C1[C@@H]2OC(=N[C@@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@H]6[C@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m0/s1
InChI Key
BZSJUFJXCHHRHW-MYDTUXCISA-N
アプリケーション
以下の反応に用いる触媒配位子です。
  • 選択的炭素-炭素結合切断を介する、電子過多アルケン類によるN‐トシルアジリジンの[3+2]環化付加
  • エナンチオ選択的向山アルドール反応
  • エナンチオ選択的なカルボニル-エン反応
  • Cu(I)-触媒による、末端アルキンを有するイムノエステルの不斉アルキニル化
  • Cu/pybox錯体が触媒する、不斉3成分共役反応
  • エナンチオ選択的ディールス・アルダー反応
  • Ni触媒によるクロスカップリング反応
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
673986-250MG:
673986-VAR:
673986-1G:
673986-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.