Merck
674656
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-メチル-CBS-オキサザボロリジン 溶液
1 M in THF
別名:
α,α-ジフェニル-D-プロリノールメチルボロン酸シクロアミドエステル, (R)-1-メチル-3,3-ジフェニル-テトラヒドロ-ピロロ(1,2-c)(1,3,2)オキサザボロール, (R)-テトラヒドロ-1-メチル-3,3-ジフェニル-1H,3H-ピロロ[1,2-c][1,3,2]オキサザボロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20BNO
CAS番号:
分子量:
277.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]22/D +76.8°, c = 1 in toluene
品質水準
濃度
1 M in THF
屈折率
n20/D 1.4602
密度
0.942 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI Key
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
CBS(Corey-Bakshi-Shibata)オキサザボロリジン触媒は、プロキラルケトンの不斉還元に使用されてきました。他の応用としては例えば、α-ヒドロキシ酸、α-アミノ酸C2-対称フェロセニルジオール、およびプロパルギルアルコールのエナンチオ選択的合成が挙げられます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
674656-25ML:4548173239538
674656-BULK:
674656-VAR:
674656-5ML:4548173239545
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stemmler, R.T.
Synlett, 997-997 (2007)
Singh, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Asymmetric Reduction. A Convenient Method for the Reduction of Alkynyl Ketones.
Kathlyn A. Parker et al.
The Journal of organic chemistry, 61(9), 3214-3217 (1996-05-03)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)