Merck
678031
Sigma-Aldrich
11-Phosphonoundecanoic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H23O5P
CAS番号:
分子量:
266.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
186-190 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C11H23O5P/c12-11(13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-17(14,15)16/h1-10H2,(H,12,13)(H2,14,15,16)
InChI Key
PPPBZNXJGBLLPM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
678031-BULK:
678031-1G:
678031-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pepijn Beekman et al.
Lab on a chip, 19(15), 2526-2536 (2019-07-12)
Tumor-derived extracellular vesicles (tdEVs) are promising blood biomarkers for cancer disease management. However, blood is a highly complex fluid that contains multiple objects in the same size range as tdEVs (30 nm-1 μm), which obscures an unimpeded analysis of tdEVs.
Nicholas J Morris et al.
Nanoscale, 11(37), 17308-17318 (2019-09-13)
Eutectic gallium-indium (EGaIn) is a room temperature liquid metal that can be readily fabricated into nanoparticles which naturally form a thin, passivating gallium oxide shell. These core-shell nanoparticles are of interest for a variety of stimuli-responsive applications, which often utilize
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
すべて表示