Merck
68170
Sigma-Aldrich
2-メチルオクタン
≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1696918
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.403
bp
140-144 °C (lit.)
密度
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68170-5ML:4548173982427
68170-VAR:
68170-1ML:
68170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ノナン anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296821
ノナン
デカン anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
457116
デカン