Merck
682144
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-4,12-ビス(ジフェニルホスフィノ)-[2.2]-パラシクロファン
96%
別名:
(R)-Phanephos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H34P2
CAS番号:
分子量:
576.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
光学活性
[α]/D -34±4°, c = 1 in chloroform
mp
222-226 °C
官能基
phosphine
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI Key
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(R)-(-)-4,12-ビス(ジフェニルホスフィノ)-[2.2]-パラシクロファンは、次のプロセスで配位子として使用できます。
  • ロジウム触媒存在下での不斉水素化を経由する1,6-エンインのエナンチオ選択的還元的環化によるアルキリデン置換複素環の生成。
  • 3,3-二置換シクロプロペンの不斉ヒドロホウ素化による2,2-二置換シクロプロピルボロネートの生成。
  • 亜鉛(II)トリフラートおよび酢酸パラジウム(II)の存在下でのアザベンゾノルボルナジエンの不斉開環反応によるアミノジヒドロナフタレンの生成。
デヒドロアミノ酸、メチルエステルおよびケトンの不斉水素化用の効率的な配位子。
法的情報
本製品は、Johnson Matthey Catalystと共同で、研究用としてのみ販売しています。米国特許番号第5874629号および本特許より生じるいかなる特許にも適用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682144-500MG:
682144-VAR:
682144-100MG:
682144-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
(R)-BINAP
Sigma-Aldrich
693065
(R)-BINAP
Catalytic enantioselective hydroboration of cyclopropenes.
Rubina M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(24), 7198-7199 (2003)
Amide bond formation via C (sp 3)?H bond functionalization and CO insertion
Liu, Huizhen, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50.3, 341-343 (2014)
Enantioselective Reductive Cyclization of 1, 6-Enynes via Rhodium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation: C- C Bond Formation Precedes Hydrogen Activation.
Jang HY, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(17), 6174-6175 (2005)
Diversity of copper (I) complexes showing thermally activated delayed fluorescence: basic photophysical analysis
Czerwieniec, Rafal, and Hartmut Yersin
Inorganic Chemistry, 54.9, 4322-4327 (2015)
Synthesis, structural analysis, and chiral investigations of some atropisomers with ee-tetrahalogeno-1, 3-butadiene core
Piron, Flavia, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74.23, 9062-9070 (2009)
資料
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.