Merck
684864
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5HCl2F3N2
CAS番号:
分子量:
216.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475
密度
1.609 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H
InChI Key
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
684864-BULK:
684864-1G:
684864-250MG:
684864-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)