アッセイ
97%
形状
solid
mp
231-235 °C
蛍光検出
λex 280 nm; λem 372 nm in chloroform
軌道エネルギー
HOMO 6.4 eV
LUMO 2.8 eV
OLEDデバイス性能
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3nc[nH]n3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C30H27N3/c1-30(2,3)26-20-18-25(19-21-26)29-32-31-28(33(29)27-12-8-5-9-13-27)24-16-14-23(15-17-24)22-10-6-4-7-11-22/h4-21H,1-3H3
InChI Key
ZVFQEOPUXVPSLB-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
685720-BULK:
685720-VAR:
685720-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。