Merck
687820
Sigma-Aldrich
シアヌル酸-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオール-13C3, 2,4,6-トリヒドロキシ-1,3,5-トリアジン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H3N3O3
CAS番号:
分子量:
132.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>360 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687820-BULK:
687820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)