Merck
32679
Supelco
シアヌル酸-13C3
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオール-13C3, 2,4,6-トリヒドロキシ-1,3,5-トリアジン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H3N3O3
CAS番号:
分子量:
132.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>360 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32679-10MG:
32679-BULK:
32679-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)