Merck
688495
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-ブチル-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]-2-オキサゾリン
97%
別名:
(4S)-tert-ブチル-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]-4,5-ジヒドロオキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H26NOP
CAS番号:
分子量:
387.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
111-116 °C
官能基
ether
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)[C@@H]1N=C(C2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)OC1
InChI
1S/C25H26NOP/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h4-17,23H,18H2,1-3H3/t23-/m1/s1
InChI Key
DMOLTNKQLUAXPI-HSZRJFAPSA-N
詳細
この製品、ホスフィノオキサゾリン(PHOX)リガンド、はPfaltzと共同研究者によって導入されました。これらの非対称モジュラー P,N-リガンドは、二重結合の移動が望ましくない生成物や混合物を作り出してしまうケースにおいて非常に有用です。
アプリケーション
S)-4-tert-ブチル-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]-2-オキサゾリンはエナンチオ選択性Heck反応のためのリガンドとして使用できる化合物であり、これを使用するC=C二重結合が移動した副生成物が生じません。ロジウム(I)触媒存在下でのmeso-3,5-ジメチルグルタル酸無水物のエナンチオ選択性非対称化反応でも使用されており、この反応では1回の変換だけでsyn-デオキシポリプロピオン酸フラグメントが生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
688495-VAR:
688495-100MG:
688495-500MG:
688495-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PHOX
Aldrich Chemfiles, 8(2) null
資料
Modular P,N-ligands in asymmetric synthesis introduced by Pfaltz, Helmchen, and Williams exhibit success in metal-catalyzed reactions.
関連コンテンツ
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.