Merck
690104
Sigma-Aldrich
3-(4-アジドフェニル)プロピオン酸
≥97.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3O2
CAS番号:
分子量:
191.19
Beilstein:
4424312
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥97.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
官能基
azide
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
InChI Key
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
690104-1G:
690104-BULK:
690104-VAR:
690104-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)