Merck
691763
Sigma-Aldrich
アゼライン酸-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOO13C(13CH2)713COOH
分子量:
197.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
98-103 °C (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
本製品の大量保存液も利用可能です。Stable Isotope Customer Service Groupの電話937-859-1808(米国、カナダの場合1-800-448-9760)または電子メールisosales@sial.comまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
691763-VAR:
691763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)