Merck
693944
Sigma-Aldrich
4-ブロモキノリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrN
CAS番号:
分子量:
208.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
29-34 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI Key
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693944-VAR:
693944-BULK:
693944-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)