Merck
714429
Sigma-Aldrich
5-ブロモキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrN
CAS番号:
分子量:
208.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
43-48 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H
InChI Key
CHODTZCXWXCALP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
714429-BULK:
714429-5G:
714429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)