Merck
730521
Sigma-Aldrich
6-Bromoisoquinoline monohydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrN · H2O
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
52-57 °C
官能基
bromo
SMILES記法
BrC1=CC2=C(C=NC=C2)C=C1.O
InChI
1S/C9H6BrN.H2O/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6H;1H2
InChI Key
CCJJCUAAVVDVNF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
730521-VAR:
730521-1G:
730521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)